5-Bromo-2-fluoroaniline
013203-25G 013203-5G
FLUO013203-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013203-25G FLUO013203-5G
5-Bromo-2-fluoroaniline
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094181
Numéro CAS: 2924-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité