4-Bromo-2,5-difluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24457.09EA 176 EUR InStock
B24457.09
4-Bromo-2,5-difluoroaniline ≥98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861125
Numéro CAS: 112279-60-4
EINECS: 000-000-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité