4-Bromo-2,5-difluoroaniline
005236-5G 005236-25G
FLUO005236-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005236-5G FLUO005236-25G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861125
Numéro CAS: 112279-60-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité