4-Bromo-3,5-difluoroaniline
CFF348.5 CFF348.25 017383-5G 017383-25G 017383-1G 017383-100G
CHMPCFF348.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF348.5 CHMPCFF348.25 FLUO017383-5G FLUO017383-25G FLUO017383-1G FLUO017383-100G
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236593
Numéro CAS: 203302-95-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité