4-Bromo-3-fluoroaniline
Attention
005219-25G 005219-100G 005219-5G
FLUO005219-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005219-25G FLUO005219-100G FLUO005219-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline
4-Bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…73 °C
Numéro MDL: MFCD00672933
Numéro CAS: 656-65-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité