5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,2-difluoro-3-methoxybenzene
005866-5G 005866-25G
FLUO005866-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005866-5G FLUO005866-25G
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
5-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631352
Numéro CAS: 261762-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité