4-Bromo-2-fluoroanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10948.22EA 400 EUR InStock
A10948.22 A10948.14 A10948.06
4-Bromo-2-fluoroanisole ≥97%
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,590
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011710
Numéro CAS: 2357-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité