2-Bromo-4-fluoroanisole
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
002823-100G 002823-250G 002823-25G
FLUO002823-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002823-100G FLUO002823-250G FLUO002823-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012014
Numéro CAS: 452-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité