4-Bromo-2,5-difluorophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26212.06EA 93 EUR InStock
H26212.06 H26212.14
4-Bromo-2,5-difluorophénol ≥99%
4-Bromo-2,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973751
Numéro CAS: 486424-36-6
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité