5-Bromo-2,3-difluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B23853.03 B23853.14
B23853.03EA 28.8 EUR InStock
B23853.03 B23853.14
5-Bromo-2,3-difluorophénol ≥97%
5-Bromo-2,3-difluorophénol
Purity: 97% CAS No.: 186590-26-1 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.5380 Beilstein Reference: 8831044
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631350
Numéro CAS: 186590-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité