2-Bromo-4,6-difluorophénol
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
013197-25G 013197-5G
FLUO013197-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013197-25G FLUO013197-5G
2-Bromo-4,6-difluorophénol
2-Bromo-4,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070752
Numéro CAS: 98130-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité