Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19247.MDEA 22.6 EUR InStock
L19247.MD L19247.06 L19247.03
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079716
Numéro CAS: 25252-00-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité