Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17076.14 A17076.06 A17076.22
A17076.14EA 215 EUR InStock
A17076.14 A17076.06 A17076.22
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 188815-32-9 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3240837
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191851
Numéro CAS: 188815-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité