3-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17279.06 L17279.14
L17279.06EA 90.6 EUR InStock
L17279.06 L17279.14
3-Bromo-N,N-diméthylaniline ≥97%
3-Bromo-N,N-diméthylaniline
Purity: 97% CAS No.: 16518-62-0 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Refractive Index: 1.6015 Melting Point: 11° Boiling Point: 126°/14mm Beilstein Reference: 2079908 MDL No.: MFCD00045020
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.365
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045020
Numéro CAS: 16518-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité