4-Bromo-N,N-diméthylaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO222210250EA 32.1 EUR InStock
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-diméthylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000093
Numéro CAS: 586-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité