4-Bromo-N,N-diméthylaniline
001369-100G 001369-500G
FLUO001369-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001369-100G FLUO001369-500G
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
4-Bromo-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…55 °C
Densité: 1.3218 g/cm³ (99.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000093
Numéro CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité