Isocyanate de 3-bromophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12292.06EA 107 EUR InStock
L12292.06 L12292.03
Isocyanate de 3-bromophényle ≥98%
Isocyanate de 3-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 1,586
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Numéro MDL: MFCD00002014
Numéro CAS: 23138-55-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité