Isocyanate de 4-bromophényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO221130100EA 82.2 EUR InStock
ACRO221130100
Isocyanate de 4-bromophényle 99%
Isocyanate de 4-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002022
Numéro CAS: 2493-02-9
ONU: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité