Isothiocyanate de 3-bromophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
S04141DA S04141EA S04141EE
MAYBS04141DAEA 0 EUR InStock
MAYBS04141DA MAYBS04141EA MAYBS04141EE
Isothiocyanate de 3-bromophényle
Isothiocyanate de 3-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00004803
Numéro CAS: 2131-59-1
ONU: 3335
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité