Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-bromophényle

Synonyms: 1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene

001374-5G 001374-10G
FLUO001374-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001374-5G FLUO001374-10G
Isothiocyanate de 3-bromophényle
Isothiocyanate de 3-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00004803
Numéro CAS: 2131-59-1
ONU: 3335
ADR: 9,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité