Isothiocyanate de 4-bromophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
SB01925EA SB01925EE
MAYBSB01925EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01925EA MAYBSB01925EE
Isothiocyanate de 4-bromophényle
Isothiocyanate de 4-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004808
Numéro CAS: 1985-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité