4-Bromo-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2027.0005 A2027-1G A2027-25G A2027-5G
TCIAA2027.0005EA 0 EUR InStock
TCIAA2027.0005 TCIAA2027-1G TCIAA2027-25G TCIAA2027-5G
4-Bromo-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
Numéro MDL: MFCD01204266
Numéro CAS: 59557-91-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c0811bfc60ee31f5a89cee9f68d31b21f3fe0e&vid=f6c0811bfc60ee31f5a89cee9f68d31b21f3fe0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité