Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromoéthoxy)-benzèneβ-Bromophénétole

ACRO107250050EA 26.7 EUR InStock
ACRO107250050
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle


Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 33,5…34 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000234
Numéro CAS: 589-10-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité