4-Bromophénétole
Fournisseur: Molekula
MOLE19036822-100GEA 0 EUR InStock
MOLE19036822-100G
4-Bromophénétole
4-Bromophénétole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000098
Numéro CAS: 588-96-5
Merck Index: 13,01413
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité