1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
385260050 385260250
ACRO385260050EA 43.9 EUR InStock
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène 97%
1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène
Formule: C₈H₈BrNO₃
Point d'ébullition: 140…145 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD07783648
Numéro CAS: 13831-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité