1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO385290050EA 43.5 EUR InStock
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène 98%
1-(2-Bromoéthoxy)-4-nitrobenzène
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Numéro MDL: MFCD00031363
Numéro CAS: 13288-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité