4-Bromorésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO107430250EA 302 EUR InStock
ACRO107430250 ACRO107430050
4-Bromorésorcinol 98%
4-Bromorésorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002272
Numéro CAS: 6626-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
Ethanol (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité