2-Bromothioanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 33.3 EUR InStock
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromothioanisole ≥98%
2-Bromothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C (20 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.524
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000066
Numéro CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité