3-Bromothioanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfure de 3-bromophényle et de méthyle1-Bromo-3-(méthylthio)benzène
B25406.06EA 260 EUR InStock
B25406.06 B25406.03
3-Bromothioanisole ≥98%
3-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C (10 mmHg)
Densité: 1,510
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041395
Numéro CAS: 33733-73-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité