3-Bromothioanisole
Synonyms: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
003661-25G 003661-100G
FLUO003661-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003661-25G FLUO003661-100G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041395
Numéro CAS: 33733-73-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité