Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19887.03 L19887.06
L19887.03EA 41 EUR InStock
L19887.03 L19887.06
Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 72256-95-2 Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S Formula Weight: 334.41 Melting Point: 82-86° Boiling Point: 128°/0.2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03093759
Formule: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,42 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093759
Numéro CAS: 72256-95-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité