Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
018497-5G 018497-25G
FLUO018497-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018497-5G FLUO018497-25G
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060685
Numéro CAS: 23886-64-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité