Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
003578-5G 003578-25G 003578-100G
FLUO003578-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003578-5G FLUO003578-25G FLUO003578-100G
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 95…95.5 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1.773 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052313
Numéro CAS: 2905-24-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité