Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
MOLE12638559-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12638559-100G
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007437
Numéro CAS: 98-58-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01391
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité