2-Cyanobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE25881995-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25881995-5G
2-Cyanobenzaldéhyde
2-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017503
Numéro CAS: 7468-67-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité