3-Cyanobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 118 EUR InStock
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldéhyde 99%
3-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité