3-Cyanobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15943.03 A15943.06 A15943.14
A15943.03EA 21.2 EUR InStock
A15943.03 A15943.06 A15943.14
3-Cyanobenzaldéhyde ≥97%
3-Cyanobenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 24964-64-5 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 2205751 MDL No.: MFCD00003344
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité