3-Cyanobenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Formylbenzonitrile
SEW02565DA SEW02565EA
MAYBSEW02565DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW02565DA MAYBSEW02565EA
3-Cyanobenzaldéhyde
3-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité