4-Cyanobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 49.8 EUR InStock
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldéhyde 98%
4-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité