4-Cyanobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
A14914.06 A14914.14 A14914.22
A14914.06EA 55.5 EUR InStock
A14914.06 A14914.14 A14914.22
4-Cyanobenzaldéhyde ≥98%
4-Cyanobenzaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 105-07-7 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 99-103° Boiling Point: 133°/12mm Beilstein Reference: 606473 MDL No.: MFCD00003376
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité