4-Cyanobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
MOLE24240192-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24240192-25G
4-Cyanobenzaldéhyde
4-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité