Acide vanillique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3685.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH3685.1
Acide vanillique
Acide vanillique
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 353 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
Merck Index: 12,10068
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité