6-Nitrovératraldéhyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
A14415.06 A14415.09 A14415.14
A14415.06EA 62.7 EUR InStock
A14415.06 A14415.09 A14415.14
6-Nitrovératraldéhyde 96%
6-Nitrovératraldéhyde
Purity: 96% CAS No.: 20357-25-9 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.17 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 395599
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007134
Numéro CAS: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité