Vanilline ≥99%, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215218890 0215218880 0215218891
ICNA0215218890EA 158 EUR InStock
ICNA0215218890 ICNA0215218880 ICNA0215218891
Vanilline ≥99%, poudre blanc cassé
Vanilline
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…85 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité