3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM31371877EA 0 EUR InStock
MOLEM31371877
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
Merck Index: 12,08079
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité