4-(Méthylthio)benzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25427.14 B25427.22
B25427.14EA 58.3 EUR InStock
B25427.14 B25427.22
4-(Méthylthio)benzaldehyde ≥97%
4-(Méthylthio)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3446-89-7 Molecular Formula: C8H8OS Formula Weight: 152.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Melting Point: 6° Boiling Point: 118-121°/5mm Beilstein Reference: 636158 MDL No.: MFCD00006948
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 118…121 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.144
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006948
Numéro CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité