Terephtalaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
137891000 137895000
ACRO137891000EA 57.8 EUR InStock
ACRO137891000 ACRO137895000
Terephtalaldéhyde 98%
Terephtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité