Terephtalaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
A14930.14 A14930.22 A14930.36
A14930.14EA 52.8 EUR InStock
A14930.14 A14930.22 A14930.36
Terephtalaldéhyde ≥98%
Terephtalaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 623-27-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 114-117° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 385863 MDL No.: MFCD00006949
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 114…117 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité