1,2,4-Trichlorobenzène ≥99%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
256412-1L 256412-2L
256412-1LEA 175 EUR InStock
256412-1L 256412-2L
1,2,4-Trichlorobenzène ≥99%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
1,2,4-Trichlorobenzène
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 213.5 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 375 nm Max. 0.03
Absorbance at 350 nm Max. 0.1
Absorbance at 310 nm Max. 0.50
Absorbance at 308 nm Max. 1.00
Explosion Limit 6.6 %, 150 °F
Refractive Index n20/D 1.571 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité