Chlorobenzène 99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
101389-2.5LEA 77.7 EUR InStock
101389-2.5L
Chlorobenzène 99%, Qualité Réactif
Chlorobenzène
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Point d'ébullition: 130-132 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -45 °C
Densité: 1,107…1.109 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
ONU: 1134
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02139
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité